missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ammoniumchlorid-Lösung EU-Arzneibuch0.1M, Fisher Chemical ™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
1000 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ammoniumchloridlösung |
| Menge | 1000 ml |
| Güte | Eu. Ph. |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.100 M |
| Verpackung | Flasche |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur