Learn More
Ammoniumchlorid MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11420492 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11420492 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11420492 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02191406.5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Wird in Forschungsanwendungen als ACS-Reagenz verwendet. Ammoniumchlorid MP Biomedicals wird in der Forschung verwendet, um menschliche rote Blutkörperchen zu lysieren, basische Calciumphosphat-Kristalle in Fibroblasten zu untersuchen und Proteine aus 50S-Ribosomenuntereinheiten von Bacillus ste zu isolieren.
Industrielle Anwendungen umfassen als Flussmittel zum Beschichten von Eisenblech mit Zink; Verzinnung; in Trocken- und Leclanch-Batterien; Färben, Gefrieren von Mischungen, Galvanisieren, Reinigen von Lötkolben, Sicherheitssprengstoffe, Glänzen von Baumwolle, Gerben; in Waschpulvern; Herstellung von Farbstoffen; in Zement für Eisenrohre; zur Schneebehandlung (verlangsamt das Schmelzen auf Skipisten).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 12125-02-9
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Summenformel ClH4N
MDL-Nummer MFCD00011420
Synonym ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (100mg/mL, clear, colorless solution). The presence of hydrochloric acid or sodium chloride decrease water solubility. Also soluble in methanol and ethanol.
InChI-Schlüssel NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.Cl
IUPAC-Name Aminhydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 53.49
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
Formelmasse 53.49
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte ACS-Reagenz