Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ammoniumchlorid, für die Molekularbiologie
Product Code. 16544274 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Unit Size:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
16544274 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 16544274 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 464595000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00 CHF
    123.65 CHF / 500 Gramm
    Sparen 18.35 CHF
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Ammonium chloride
Schmelzpunkt 340.0°C
CAS 12125-02-9
Menge 500 g
Summenformel ClH4N
Strukturformel NH3·HCl
MDL-Nummer MFCD00011420
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: 370 g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol, practically insoluble in acetone, ether and, ethyl acetate
InChI-Schlüssel NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.Cl
IUPAC-Name Ammoniumchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 53.49
Formelmasse 53.49
Güte Molekularbiologie
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium chloride, for molecular biology
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium chloride