Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ammonium Chloride |
| CAS | 12125-02-9 |
| Physikalische Form | Crystalline |
| Menge | 100 g |
| Summenformel | ClH4N |
| MDL-Nummer | MFCD00011420 |
| Synonym | ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid |
| InChI-Schlüssel | NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | N.Cl |
| IUPAC-Name | Aminhydrochlorid |
| Mehr anzeigen |