Learn More
Ammoniumchlorid, zertifiziertes AR für Analysen, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., BP, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10070030 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Pulver im Kunststoffgefäß
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10070030 1 kg Pulver im Kunststoffgefäß 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10070030 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A/3920/60
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Schmelzpunkt 340 °C
CAS 12125-02-9
Farbe Weiß
pH 5
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Summenformel ClH4N
MDL-Nummer MFCD00011420
Synonym ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
InChI-Schlüssel NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.Cl
IUPAC-Name Azanium; Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 53.49
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
Formelmasse 53,49 g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
Dampfdruck 1,3 mbar 160
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.