Learn More
Ammoniumchlorid, zertifiziertes AR für Analysen, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., BP, Fisher Chemical
H4CLN, CAS-Nummer-12125-02-9, 5 kg, weiß, 53,49 g/mol, 340 °C, 11420, Kunststofffass, massiv, 1,3 mbar 160
Marke:  Fisher Chemical A/3920/53
39.43 CHF gültig bis 2021-10-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "14806" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : CAS : 12125-02-9 Gewicht : 0.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10060030
  • 84.50 CHF / 500 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 15
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
H4CLN, CAS-Nummer-12125-02-9, 5 kg, weiß, 53,49 g/mol, 340 °C, 11420, Kunststofffass, massiv, 1,3 mbar 160
Spezifikation
Spezifikation
12125-02-9
11420
Fest
1.3mbar 160
340°C
500g
H4ClN
53.49g/mol
Pulver im Kunststoffgefäß
Weiß
5
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Ammonium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation