Learn More
Ammoniumchlorid, +99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10276873 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10276873 25 kg Fibertrommel 25 Kilogramm
10215410 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10255360 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10266873 5 kg Kunststofftrommel 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10276873 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 123340251
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.00 CHF
    654.00 CHF / 25 Kilogramm
    Sparen 21.00 CHF
    3% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ammoniumchlorid, 99+ %, H4ClN, CAS-Nummer 12125-02-9, Amchlor, ammoniumchlorid, ammoniumchlorid, Ammoniumchlorid, Ammoniumchlorid nh4 cl, Ammoniumchlorid, Ammoniummuriat, Darammon, Salammoniac, Salmiac, 1 kg, 99 % min. (Argentometrie), CHEBI:31206, weiß, 1.5200 g/ml, 235-186-4, 15,13, 53,49, Pure
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12125-02-9
Summenformel ClH4N
Molekulargewicht (g/mol) 53.49
MDL-Nummer MFCD00011420
InChI-Schlüssel NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
SMILES N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium chloride
Schmelzpunkt 340.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallines Pulver und Stückchen
Menge 25 kg
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Argentometry)
Strukturformel NH3·HCl
Fieser 15,13
Merck Index 15, 506
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 370g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol,practically insoluble in acetone,ether and,ethyl acetate
IUPAC-Name Aminhydrochlorid
Formelmasse 53.49
Reinheit (%) ≥99%
Güte Rein
Verpackung Fibertrommel
Dichte 1.5200g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.