Learn More
Ammoniumchlorid, 99+%, extra rein, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10488010 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Pulver im Kunststoffgefäß
Packungsgröße:
2 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10488010 2 kg Kunststoffpulverbehälter 2 Kilogramm
11473713 500 g Pulver im Kunststoffgefäß 500 Gramm
10610141 5 kg Kunststoffkeg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10488010 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A/3880/61
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 12125-02-9
Summenformel ClH4N
Molekulargewicht (g/mol) 53.49
MDL-Nummer MFCD00011420
InChI-Schlüssel NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Aminhydrochlorid
SMILES N.Cl
Spezifikation
Schmelzpunkt 340°C
Farbe Weiß
pH 5
Physikalische Form Fest
Menge 2 kg
Formelmasse 53.49g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Dampfdruck 1.3mbar 160