Learn More
Ammonium chloride, 99.7%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11436502 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
Artikelnummer. 11436502
Marke: MP Biomedicals 0215010991
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium chloride
CAS 12125-02-9
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 0.997
Summenformel ClH4N
MDL-Nummer MFCD00011420
Synonym ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
InChI-Schlüssel NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.Cl
IUPAC-Name Aminhydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 53.49
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
Formelmasse 53.5