Learn More
Ammoniumchlorid, 99.5 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10389133 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fasertrommel
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10389133 5 kg Kunststofftrommel 5 Kilogramm
10676052 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10296920 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10135403 25 kg Fasertrommel 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10389133 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 199970050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    361.00 CHF
    338.00 CHF / 5 Kilogramm
    Sparen 23.00 CHF
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 12125-02-9 | ClH4N | 53.49 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12125-02-9
Summenformel ClH4N
Molekulargewicht (g/mol) 53.49
MDL-Nummer MFCD00011420
InChI-Schlüssel NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumchlorid, Salmiak, Ammoniummuriat, ammonisch, Ammoniumchlorid Nh4Cl, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumchlorid
Schmelzpunkt 340.0 °C
Farbe Weiß
pH 4.5 bis 5.5 (5 % Lsg. bei 20 °C)
Physikalische Form Pulver
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich 99.5% min. (Argentometry)
Strukturformel NH3·HCl
Fieser 15,13
Merck Index 15, 506
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: 370 g/l (20 °C). Andere Löslichkeiten: Löslich in Glycerin, leicht löslich in Alkohol, praktisch unlöslich in Aceton, Äther und Ethylacetat
SMILES N.Cl
IUPAC-Name Aminhydrochlorid
Formelmasse 53.49
Reinheit (%) 99.5%
Güte Extrarein
Verpackung Kunststofftrommel
Dichte 1.5200 g/ml
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.