Learn More
Melford Ammoniumchlorid
Artikelnummer. 30017997
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30017997 500 g 500 Gramm
30017996 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30017997 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. A20424500.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ammoniumchlorid ist eine anorganische Verbindung und ein weißes, kristallines Salz, das in Wasser sehr gut löslich ist.
Ammoniumchlorid ist eine anorganische Verbindung und ein weißes, kristallines Salz, das in Wasser sehr gut löslich ist.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium Chloride
CAS 12125-02-9
Menge 500 g
Summenformel NH4Cl
Güte ACS