Learn More
Ammoniumcerium(IV)-nitrat, 95 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510556
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
10378-47-9
H16CeN4O16S4·2H2O
632.54
Ceric ammonium sulfate
10378-47-9
H16CeN4O16S4·2H2O
632.54
Ceric ammonium sulfate
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
Schmelzpunkt 130.0°C
Farbe Orange
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 95%
Strukturformel (NH4)4Ce(SO4)4·2H2O
Fieser 08,8
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: insoluble in ethanol
Formelmasse 632.54
Reinheit (%) 95%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.