Learn More
Honeywell Fluka™ Ammoniumcer(IV)-sulfatdihydrat, Honeywell Fluka™
≥ 99 %
Marke:  Honeywell Fluka™ 31173-100G
Additional Details : CAS : 10378-47-9 Gewicht : 0.10000kg
Menge 100 g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15643290
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
10378-47-9
MFCD00149417
Spezifikation
Ammoniumcer-(IV)-sulfatdihydrat
Ce(NH4)4(SO4)4 · H2O
NONH für alle Transportarten
≥ 99 %
10378-47-9
MFCD00149417
632.55 mol
100 g