Learn More
Ammoniumcer(IV)-sulfatdihydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15635300 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15635300 100 g 100 Gramm
15645300 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15635300 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 383090100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz,≥94 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10378-47-9
MDL-Nummer MFCD00149417
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumcer(IV)-sulfatdihydrat
Menge 100 g
Strukturformel Ce(NH4)4(SO4)4 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 632.55 mol
Reinheit (%) ≥ 94 %