missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ammoniumcer(IV)-sulfatdihydrat, Honeywell Fluka™

Catalog Number p-7072002
Click to view available options
Menge:
100 g
50 kg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
10378-47-9
MFCD00149417
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
10378-47-9
MFCD00149417

≥ 99 %

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ammoniumcer-(IV)-sulfatdihydrat
Menge 100 g
Strukturformel Ce(NH4)4(SO4)4 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 632.55 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'