Learn More
Ammoniumcer(IV)-sulfatdihydrat, ≥98.0 % (RT), puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15692190 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15692190 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15682190 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15692190 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 22269500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
missing translation for 'validMainframeMsg'
puriss p.a., ACS-Reagenz, ≥98.0 % (RT)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10378-47-9
MDL-Nummer MFCD00149417
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumcer-(IV)-sulfatdihydrat
Physikalische Form Crystals
Menge 500 g
Strukturformel Ce(NH4)4(SO4)4 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Molekulargewicht (g/mol) 632.55
Formelmasse 632.55 mol
Reinheit (%) ≥98.0 % (RT)
Güte ACS/puriss. P. A
Verpackung Poly-Flasche