Learn More
Ammoniumcer(IV)-nitrat, ge98% (Titration), Honeywell™ Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
250 Gramm
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ammoniumcer-(IV)-nitrat |
| Schmelzpunkt | 214 °C |
| CAS | 16774-21-3 |
| Farbe | Orange |
| pH | Sauer |
| Physikalische Form | Kristallin |
| Menge | 250 g |
| Strukturformel | Ce(NH4)2(NO3)6 |
| MDL-Nummer | MFCD00151121 |
| UN-Nummer | UN3085 |
| Mehr anzeigen |