Learn More
Ammoniumcer(IV)-nitrat, ACS-Reagenz, ≥98.5 %, Honeywell™ Fluka™
Catalog Number p-7120169
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
16774-21-3
MFCD00151121
16774-21-3
MFCD00151121
ACS-Reagenz, ≥98.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ammoniumcer-(IV)-nitrat
Schmelzpunkt 214 °C
Farbe Orange
pH Sauer
Menge 50 g
Strukturformel Ce(NH4)2(NO3)6
UN-Nummer UN3085
Formelmasse 548.22 mol
Reinheit (%) ≥ 98.5 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver/Kristalle
Dichte 2.49 g/cu.cm