Learn More
Ammoniumcer(IV)-nitrat, ≥98.0 % (T), purum p.a., Honeywell™
Catalog Number p-7120168
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
16774-21-3
MFCD00151121
16774-21-3
MFCD00151121
purum p. a., ≥98.0 % (T)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ammoniumcer-(IV)-nitrat
Menge 100 g
Strukturformel Ce(NH4)2(NO3)6
UN-Nummer UN3085
Formelmasse 548.22 mol
Reinheit (%) ≥98.0 % (T)
Güte purum p. a
Verpackung Poly-Flasche