Learn More
Ammoniumcarbonat-Lösung Gemäß dem Europäischen Arzneibuch (EP), Reagecon
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Beschreibung
- Reagenz, Lösung nach Europäischem Arzneibuch
- Hochreines, beständiges Produkt, entwickelt und getestet für Anwendungen nach Europäischem Arzneibuch (Ph. Eur.).
- Zur Vorbereitung anderer Reagenzien (4.1.1), zur Identifizierung von Ionen und funktionellen Gruppen (2.3.1) und als Reagenz bei der Durchführung von Tests, die in mehreren EP-Monographien beschrieben sind
- Dieses Reagecon Ph. Eur.-Reagenz liefert akkurate, gleichbleibende und reproduzierbare Ergebnisse.
- Die Stabilität dieses Produktes ist (sowohl geöffnet als auch ungeöffnet) für die Dauer der Haltbarkeit nachgewiesen.
Spezifikation
Spezifikation
| Verpackung | Braune Winchester-Flasche GL45 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Verfahren | EP-Tests |
| Menge | 1 l |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- ammonium carbonate solution
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ammonium carbonate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Condividi una correzione di contenuto