Learn More
Ammoniumcarbonat, Puriss., erfüllt die analytische Spezifikation von NF, Ph. Franc., FCC, Solstice.
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16665733
Ansicht ändern
Click to view available options
25 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
16665733 25 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16665733 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. 1120425KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    334.00 CHF
    295.62 CHF / 25 Kilogramm
    Sparen 38.38 CHF
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium carbonate
CAS 1111-78-0, 1066-33-7
Menge 25 kg
Summenformel CH8N2O3
InChI-Schlüssel SFWLALIEAXEULE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [NH4+].O.NC([O-])=O
IUPAC-Name Ammoniumhydrat-Carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 96.09