Learn More
Ammoniumcarbonat (Stücke/zertifiziertes ACS), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 12857142
Ansicht ändern
Click to view available options
500 g, Braunglas
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
12857142 500 g, Braunglas
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12857142 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP2414500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Produkt ist ein Gemisch aus Ammoniumbicarbonat und Ammoniumcarbonat.
Ammoniumcarbonat wird in vielen biochemischen Verfahren verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Ammonium Carbonate
Schmelzpunkt 58°C
CAS 8000-73-5
Farbe Weiß
pH 9.4
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Summenformel C2H11N3O5
Synonym ammonium carbonate nf, ugam, ammonium bicarbonate-ammonium carbamate, ammonium carbonate chips nf, ammonium bicarbonate, mixt. with ammonium carbamate, ammonium carbamate, mixt. with ammonium bicarbonate, monoammonium carbonate mixture with ammonium carbamate, carbamic acid, monoammonium salt, mixt. with ammonium carbonate, diazanium hydrogen carbonate carbamate
InChI-Schlüssel YNSUIDWLZCFLML-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(N)[O-].C(=O)(O)[O-].[NH4+].[NH4+]
IUPAC-Name Diazan;hydrogencarbonat;carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 157.126
PubChem CID 24660
Reinheit (%) ≥30%
Güte ACS-zertifiziert
Identifizierung Pass Test
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Dampfdruck 69 hPa at 20°C
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium carbonate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /