Learn More
Ammoniumcarbonat, 99.99 % Spurenmetallbasis, Honeywell™
Artikelnummer. 15675180 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15675180 50 g Poly-Flasche 50 Gramm
15665180 10 g Poly-Flasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15675180 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 37999950G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
99.999 % Spurenmetallbasis
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – spezifische ACS-Verwendung (HPLC), allgemeine ACS-Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzien in einem Gütegrad für die chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganik – chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 506-87-6
Summenformel CH8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 96.086
MDL-Nummer MFCD00010890
InChI-Schlüssel PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumcarbonat, Diammoniumkarbonat, Kohlensäure, Diammoniumsalz, Ammoniak-Sesquicarbonat, Kohlensäure, Ammoniumsalz, Caswell Nr. 042, Ammoniumcarbonat deutsch, Kohlensäure, Ammoniumsalz 1:2, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate
PubChem CID 517111
IUPAC-Name Diazan;carbonat
SMILES C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumcarbonat
Farbe Weiß
pH 9 (bei 100 g/ l20 °C)
Menge 50 g
Strukturformel (NH4)2CO3
Beilstein 4253487
Löslichkeitsinformationen In Wasser 320 g/l bei 20 °C
Formelmasse 96.09 mol
Reinheit (%) 99.999 % Spurenmetallbasis
Geruch Ammoniak stechend
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Fest
Dampfdruck 69 MPa bei 20 °C
Hinweise zur Zersetzung Temperatur: >160 °C
Dichte 0.9 g/cm3 bei 20 °C