Learn More
Ammoniumbromid, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342078
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11342078
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012981.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 12124-97-9 | BrH4N | 97.94 g/mol
Ammonium bromide is used in pharmaceuticals for its bromide ion. It is used for a variety of analytical chemistry applications. It is also used for photography in films, plates and papers; in fireproofing of wood; in lithography and process engraving and as corrosion inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12124-97-9
Summenformel BrH4N
Molekulargewicht (g/mol) 97.94
MDL-Nummer MFCD00011419
InChI-Schlüssel SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Ammoniumbromid
SMILES [NH4+].[Br-]
Spécification
Chemischer Name oder Material Ammonium bromide
Schmelzpunkt 452°C (sublimation)
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,505
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (970mg/ml at 25°C),methanol,ethanol,alcohol (freely),and acetone (freely).
Formelmasse 97.97
Reinheit (%) 99.999%
Güte Puratronic
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.429 g/mL
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis