Learn More
Ammoniumbromid, ACS-Reagenz, ≥99.0%, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15691960 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15691960 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15681960 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15691960 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 213349500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ACS-Reagenz, ≥99,0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12124-97-9
Summenformel BrH4N
Molekulargewicht (g/mol) 97.94
MDL-Nummer MFCD00011419
InChI-Schlüssel SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Ammoniumbromid
SMILES [NH4+].[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumbromid
Schmelzpunkt 452 °C
Farbe Farblos
pH 5 bis 6.5 (bei 50 g/l 25 °C)
Menge 500 g
Strukturformel NH4Br
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 97.94 mol
Reinheit (%) ≥ 99.0 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Glührückstand ≤ 0.01 %
Aussehen Kristalle
Dampfdruck 1 mmHg (198.3 °C)
Dichte 2.43 g/ml bei 25 °C