Learn More
Ammoniumbromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ammonium bromide is often used as an intermediate source of bromide ion in laboratory processes and pharmaceutical preparations. It is most commonly used as an additive in the preparation of photographic films, fireproofing products and corrosion inhibitors. Ammonium bromide is widely utilized in the manufacture of photographic chemicals and emulsions. It is also used in pharmaceutical preparations. It finds application in fireproofing of wood and lithography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ammoniumbromid wird häufig als Zwischenprodukt für Bromid-Ionen in Laborprozessen und pharmazeutischen Präparaten verwendet. Es wird am häufigsten als Additiv bei der Herstellung von fotografischen Folien, feuerfesten Produkten und Korrosionshemmern verwendet. Ammoniumbromid wird häufig bei der Herstellung von photographischen Chemikalien und Emulsionen verwendet. Es wird auch in pharmazeutischen Präparaten verwendet. Es findet Anwendung im Brandschutz von Holz und in der Lithographie.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol, Ethanol und Aceton. Schwer löslich in Äther.
Hinweise
Hygroskopisch und luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Basen, Schwermetallen, Silbersalzen und Kalium.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ammonium bromide |
| Schmelzpunkt | 452°C (sublimation) |
| Menge | 500 g |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Dichte | 2.429 |
| Merck Index | 14,505 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,methanol,ethanol and acetone. Slightly soluble in ether. |
| Formelmasse | 97.97 |
| Reinheit (%) | 99% |
Sicherheit und Handhabung
- Ammonium bromide
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium bromide