Learn More
Ammoniumbromid, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10781281 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 10781281
Marke: Thermo Scientific Acros 199980010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 12124-97-9 | BrH4N | 97.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12124-97-9
Summenformel BrH4N
Molekulargewicht (g/mol) 97.94
MDL-Nummer MFCD00011419
InChI-Schlüssel SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Ammoniumbromid
SMILES [NH4+].[Br-]
Spezifikation
Siedepunkt 235.0°C
Chemischer Name oder Material Ammonium bromide
Schmelzpunkt 452.0°C
Farbe Weiß
pH 4.5 to 6.0 (5% soln.)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99% min. (on dry substance) (Argentometry)
Strukturformel NH4Br
Merck Index 15,502
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 970g/L (25°C). Other solubilities: 1456g/L (100°C), freely soluble in alcohol and acetone, slightly soluble in ether, practically insoluble in ethyl acetate
Formelmasse 97.94
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Verlust bei Trocknung 0.2% (105°C) max.
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.