Learn More
Ammoniumbromid, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10686052 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
250 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10686052 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10592601 25 g Glasflasche 25 Gramm
10781281 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
11954171 5 kg Kunststoffflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10686052 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 199982500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.15 CHF
    43.40 CHF / 250 Gramm
    Sparen 4.75 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 12124-97-9 | BrH4N | 97.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12124-97-9
Summenformel BrH4N
Molekulargewicht (g/mol) 97.94
MDL-Nummer MFCD00011419
InChI-Schlüssel SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Ammoniumbromid
SMILES [NH4+].[Br-]
Spezifikation
Siedepunkt 235.0°C
Chemischer Name oder Material Ammonium bromide
Schmelzpunkt 452.0°C
Farbe Weiß
pH 4.5 to 6.0 (5% soln.)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 250 g
Verlust bei Trocknung 0.2% (105°C) max.
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 99% min. (on dry substance) (Argentometry)
Strukturformel NH4Br
Merck Index 15,502
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 970g/L (25°C). Other solubilities: 1456g/L (100°C), freely soluble in alcohol and acetone, slightly soluble in ether, practically insoluble in ethyl acetate
Formelmasse 97.94
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.