Learn More
Ammonium-bis(oxalato)oxotitanat(IV)-Hydrat, Puratronic™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367067
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11367067 10 g -
11357067 1 g 1 Gramm
11377067 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11367067 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010895.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10580-03-7 | C4H8N2O9Ti | 275.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10580-03-7
Summenformel C4H8N2O9Ti
Molekulargewicht (g/mol) 275.98
MDL-Nummer MFCD00149620
InChI-Schlüssel VBUNWMBOVJSSMH-UHFFFAOYSA-L
Synonym Ammonium titanyloxalate
IUPAC-Name diammonium oxotitaniumbis(ylium) dioxalate
SMILES [NH4+].[NH4+].O=[Ti++].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium bis(oxalato)oxotitanate(IV) hydrate
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 10 g
Geruch Geruchsneutral
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3288
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 276.01 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.998%
Güte Puratronic