Learn More
Ammoniumbicarbonat, Reagenzgütegrad, ≥99 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15657660 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15657660 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15647660 25 g Poly-Flasche 25 Gramm
15637660 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15657660 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. A6141500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reagenzgütegrad, ≥99.0 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1066-33-7
Summenformel CH5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 79.06
MDL-Nummer MFCD00012138
InChI-Schlüssel ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumbicarbonat, Ammoniumhydrogencarbonat, Kohlensäure, Monoammoniumsalz, Monoammoniumcarbonat, Ammoniumsäurecarbonat, Saures Ammoniumkarbonat, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
PubChem CID 14013
IUPAC-Name Azanium; Wasserstoffcarbonat
SMILES N.OC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumbicarbonat
Schmelzpunkt 60 °C
Farbe Farblos
pH 8 (bei 20 °C)
Menge 500 g
Strukturformel NH4HCO3
Beilstein 4329606
Formelmasse 79.06 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Geruch Ammoniak
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Fest
Dichte 1.58 g/cm3 bei 20 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium bicarbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.