Learn More
Ammoniumbicarbonat, Reagenzgütegrad, ≥99 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15647660 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15647660 25 g Poly-Flasche 25 Gramm
15657660 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15637660 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15647660 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. A614125G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, ≥99.0 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1066-33-7
Summenformel CH5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 79.06
MDL-Nummer MFCD00012138
InChI-Schlüssel ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumbicarbonat, Ammoniumhydrogencarbonat, Kohlensäure, Monoammoniumsalz, Monoammoniumcarbonat, Ammoniumsäurecarbonat, Saures Ammoniumkarbonat, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
PubChem CID 14013
IUPAC-Name Azanium; Wasserstoffcarbonat
SMILES N.OC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumbicarbonat
Schmelzpunkt 60 °C
Farbe Farblos
pH 8 (bei 20 °C)
Menge 25 g
Strukturformel NH4HCO3
Beilstein 4329606
Formelmasse 79.06 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Geruch Ammoniak
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Fest
Dichte 1.58 g/cm3 bei 20 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium bicarbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.