Learn More
Ammoniumhydrogencarbonat, 99 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10229573 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10229573 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10207183 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10380674 5 kg Kunststofftrommel 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10229573 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 393210010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.40 CHF
    78.65 CHF / 1 Kilogramm
    Sparen 13.75 CHF
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1066-33-7 | C3H8N2O9Zn2 | 346.86 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1066-33-7
Summenformel CH5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 79.06
MDL-Nummer MFCD00012138
InChI-Schlüssel ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumbicarbonat, Ammoniumhydrogencarbonat, Kohlensäure, Monoammoniumsalz, Monoammoniumcarbonat, Ammoniumsäurekarbonat, Saures Ammoniumkarbonat, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
PubChem CID 14013
IUPAC-Name Azanium; Wasserstoffcarbonat
SMILES N.OC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumbicarbonat
Schmelzpunkt 105,0 °C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 1 kg
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel NH4HCO3
Merck Index 15, 494
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: 220 g/l (20 °C)
Formelmasse 79.06
Reinheit (%) 99 %
Güte Analytisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium bicarbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.