Learn More
Ammoniumbicarbonat, 0,1 M, Ricca Chemical
Artikelnummer. 31751097
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 L
Packungsgröße:
4 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31751097 4 L 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31751097 Lieferant Ricca Chemical Company Lieferanten-Nr. R06216504A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium Bicarbonate
Farbe Farblos
CAS 1066-33-7, 7732-18-5
CAS Min. % 97.0, 0.77
CAS Max. % 100.0, 0.8
Verpackung Natürliche Polyflasche
Summenformel CH5NO3
pH 7.8
MDL-Nummer MFCD00012138
Menge 4 L
Physikalische Form Flüssig
Concentration or Composition Notes 0,1 Molar
Synonym ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
InChI-Schlüssel ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.OC(O)=O
IUPAC-Name carbonic acid amine
Molekulargewicht (g/mol) 79.06
PubChem CID 14013
Güte Labor