Learn More
Ammonium-Aluminiumsulfat-Dodecahydrat, Reagenzqualität, ≥99 % (Titration), Solstice
Artikelnummer. 15697630
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15697630 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
15607640 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15697630 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. A21401KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    421.00 CHF
    388.00 CHF / 1 Kilogramm
    Sparen 33.00 CHF
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reagenzgütegrad, ≥ 99 % (Titration)
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-26-1
Summenformel AlH28NO20S2
Molekulargewicht (g/mol) 453.313
MDL-Nummer MFCD00149958
InChI-Schlüssel WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
Synonym Ammoniakalaun, Aluminumammoniumsulfat-Dodekahydrat, Ammonium-Aluminum-Sulfat-Hydrat, Alaun, Ammonium-USP, Ammonium-Aluminium-Sulfat-Dodecahydrat, Ammonium-Aluminium-Disulfat-Dodecahydrat, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate dodecahydrate, 5c36drl9zn, ammonium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62668
IUPAC-Name Aluminium; Azanium; Disulfat; Dodecahydrat
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium-Aluminium-Sulfat-Dodecahydrat
Schmelzpunkt 93,5 °C
Farbe Weiß
pH 2,6 (bei 25 °C)
Physikalische Form Crystalline Powder
Menge 1 kg
Strukturformel AlNH4(SO4)2 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 453,33 g/mol
Reinheit (%) ≥99 % (Titration)
Güte Not Available
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Kristallin
Dichte 1,640 g/cm3 bei 20 °C