Learn More
Ammonium-Aluminium-Sulfat-Dodecahydrat,98.0 bis102.0 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka ™
Artikelnummer. 15685390 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15685390 250 g Poly-Flasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15685390 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 402818250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, ≥98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium-Aluminium-Sulfat-Dodecahydrat
Schmelzpunkt 93.5 °C
CAS 7784-26-1
Farbe Weiß
pH 2.6 (bei 100 g/l,25 °C)
Physikalische Form Kristallin
Menge 250 g
Summenformel AlH28NO20S2
Strukturformel AlNH4(SO4)2 · H2O
MDL-Nummer MFCD00149958
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Synonym Ammoniakalaun, Aluminumammoniumsulfat-Dodekahydrat, Ammonium-Aluminum-Sulfat-Hydrat, Alaun, Ammonium-USP, Ammonium-Aluminium-Sulfat-Dodecahydrat, Ammonium-Aluminium-Disulfat-Dodecahydrat, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate dodecahydrate, 5c36drl9zn, ammonium aluminum disulfate dodecahydrate
InChI-Schlüssel WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
IUPAC-Name Aluminium; Azanium; Disulfat; Dodecahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 453.313
PubChem CID 62668
Formelmasse 453.33 mol
Reinheit (%) 98.0 bis 102.0 %
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dichte ∽1.640 g/cu.cm bei 20 °C