Learn More
Ammoniumacetat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., ≥98%, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
10 kg
20 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
20 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ammoniumacetat |
| Namenshinweis | Reag. Ph. Eur. |
| Menge | 2.5 kg |
| Strukturformel | CH3CO2NH4 |
| Beilstein | 4186741 |
| Formelmasse | 77.08 mol |
| Reinheit (%) | ≥ 98 % |
| Güte | ACS/puriss. P. A |
| Glührückstand | ≤0.01 % (als SO4) |
Sicherheit und Handhabung
Gefahrenhinweis
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.