Learn More
Ammoniumacetat für HPLC, Thermo Scientific
Artikelnummer. 30280926 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30280926 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30280926 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. T002000500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.30 CHF
    66.30 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 2.00 CHF
    2% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium Acetate
CAS 631-61-8
Physikalische Form Liquid or Solid
Menge 500 mL
Güte HPLC
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.25 M
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche