Learn More
Ammoniumacetat, für HPLC, Honeywell Fluka™
Für HPLC, ≥ 99.0 %
123.21 CHF - 482.47 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 631-61-8 |
---|---|
Summenformel | C2H7NO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 77.083 |
MDL-Nummer | MFCD00013066 |
InChI-Schlüssel | USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Ammoniumacetat, Essigsäure, Ammoniumsalz, Azaniumacetat, Essigsäure-Ammoniumsalz, Ammoniumethanoat, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4Mehr anzeigen |
PubChem CID | 517165 |
ChEBI | CHEBI:62947 |
IUPAC-Name | Azanium; Acetat |
SMILES | CC(=O)[O-].[NH4+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15681570
|
Honeywell-Fluka
17836-50G |
50 g |
123.21 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15671570
|
Honeywell-Fluka
17836-250G |
250 g |
482.47 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Chemische Identifikatoren
631-61-8 | |
77.083 | |
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N | |
517165 | |
Azanium; Acetat |
C2H7NO2 | |
MFCD00013066 | |
Ammoniumacetat, Essigsäure, Ammoniumsalz, Azaniumacetat, Essigsäure-Ammoniumsalz, Ammoniumethanoat, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4Mehr anzeigen | |
CHEBI:62947 | |
CC(=O)[O-].[NH4+] |
Spezifikation
Ammoniumacetat | |
C2H7NO2 | |
MFCD00013066 | |
Ammoniumacetat, Essigsäure, Ammoniumsalz, Azaniumacetat, Essigsäure-Ammoniumsalz, Ammoniumethanoat, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4 | |
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N | |
Azanium; Acetat | |
517165 | |
77.08 mol |
631-61-8 | |
CH3CO2NH4 | |
4186741 | |
Wasserlöslich 0.1 g/ml bei 25 °C | |
CC(=O)[O-].[NH4+] | |
77.083 | |
CHEBI:62947 | |
≥ 99 % |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 211-162-9
missing translation for 'rtecsNumber' : AF3675000
- Ammoniumacetat