Learn More
Ammoniumacetat, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10714391 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
:
500 g
Artikelnummer. 10714391
Marke: JT Baker 0011.0500
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entspricht den ACS-Spezifikationen
Spezifikation
Schmelzpunkt 114°C
CAS 631-61-8
pH 6.7 to 7.3 (5% Solution at 25°C)
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich min. 97 %
Summenformel C2H7NO2
MDL-Nummer MFCD00013066
Flammpunkt 136°C
InChI-Schlüssel USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
SMILES [NH4+].CC([O-])=O
IUPAC-Name Ammoniumacetat
Molekulargewicht (g/mol) 77.08
Verpackung Kunststoffflasche für Feststoffe
Glührückstand max. 0.01 %
Dichte 1.17 g/cm³ (20°C)