Learn More
Ammoniumacetat,99.49%, MP Biomedicals™
Catalog Number 11470482
Click to view available options
Menge:
500 g
631-61-8
C2H7NO2
77.083
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Ammoniumacetat, Essigsäure, Ammoniumsalz, Azaniumacetat, Essigsäure-Ammoniumsalz, Ammoniumethanoat, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
517165
CHEBI:62947
Azanium; Acetat
CC(=O)[O-].[NH4+]
631-61-8
C2H7NO2
77.083
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Ammoniumacetat, Essigsäure, Ammoniumsalz, Azaniumacetat, Essigsäure-Ammoniumsalz, Ammoniumethanoat, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
517165
CHEBI:62947
Azanium; Acetat
CC(=O)[O-].[NH4+]
Chemischer Name oder Material Ammoniumacetat
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver oder Flüssigkeit
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 0.97+
Formelmasse 77.08
Dichte 1.17 (Wasser = 1)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ammonium acetate anhydrous, ACS
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ammonium acetate