Learn More
MP Biomedicals™ Ammoniumacetat, ultrarein
Artikelnummer. 17128548 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17128548 100 g 100 Gramm
17138548 500 g 500 Gramm
11456241 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17128548 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 0219384880
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ammoniumacetat in Reinstqualität wird zur Reinigung und Fällung von DNA sowie zur Proteinkristallisation verwendet.
  • Ammoniumacetat, ultrarein, eignet sich für Anwendungen, die eine strenge Kontrolle des Elementargehalts erfordern.
  • Ammoniumacetat ist ein weit verbreitetes Reagenz in der Molekularbiologie und Chromatographie.
  • Zu seinen Anwendungen gehören die Aufreinigung und Fällung von DNA und die Proteinkristallisation.
  • Ammoniumacetat wird häufig in der HPLC- und MS-Analyse verschiedener Verbindungen wie Oligosaccharide, Proteine und Peptide verwendet.
  • Ammoniumacetat wird auch für die nichtwässrige Kapillarelektrophorese-Massenspektrometrie (NACE-MS) von lipophilen Peptiden und therapeutischen Wirkstoffen verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay ≥ 97%
Chemischer Name oder Material Ammoniumacetat
CAS 631-61-8
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Dichte 1,17 bei 68 °F
Formelmasse 77,1
Schmelzpunkt 237,2 °F
Summenformel C2H7NO2
Reinheit Ultrapure
Menge 100 g
Synonym unii-rre756s6q2
Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.