Learn More
Melford Ammoniumacetat
Artikelnummer. 30018016
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018016 5 kg 5 Kilogramm
30018015 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018016 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. A206005000.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Weit verbreitetes Reagenz in der Molekularbiologie und Chromatographie.
Weit verbreitetes Reagenz in der Molekularbiologie und Chromatographie.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium Acetate
CAS 631-61-8
Menge 5 kg
Summenformel C2H7NO2