Learn More
Melford Ammoniumacetat
Beschreibung
Weit verbreitetes Reagenz in der Molekularbiologie und Chromatographie.
Weit verbreitetes Reagenz in der Molekularbiologie und Chromatographie.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ammonium Acetate |
| CAS | 631-61-8 |
| Menge | 1 kg |
| Summenformel | C2H7NO2 |