Learn More
Ammoniakstandard: NH3 @ 1000 μg/ml in H2O , VHG™
Artikelnummer. 30003008
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30003008 500 mL 500 Milliliter
30003100 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30003008 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGINH31K500
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Ammoniakstandard: NH3 @ 1000 μg/ml in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonia
CAS 7664-41-7
Verfahren Ion Chromatography/Wet Chemistry
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ammonia
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel H3 N
Synonym Ammonia, Ammonia solution concentrated
InChI-Formel InChI=1S/H3N/h1H3
SMILES N
IUPAC-Name Azan
Solvent or Matrix Water
Molekulargewicht (g/mol) 17.03
Menge 500 mL
Formelmasse 17.0265 g/mol