Learn More
Ammoniaklösung, 35 %, zertifiziertes AR für die Analyse, d=0.88, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10659263 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbehälter
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Unit Size:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
Product Code. 10659263
Brand: Fisher Chemical A/3280/25
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
H5NO, CAS-Nummer-1336-21-6, Aquamoniak, Ammoniumhydroxidlösung, Ammoniumhydroxid Nh4 OH, Ammoniakwasser, Aquamoniak, Ammoniak, Monohydrat, Ammoniumhydroxid, Ammoniak, wässrig, Ammoniak, Ammoniak, aqua, 2,5 l, CHEBI:18219, farblos, 35,05 g/mol, VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1336-21-6
Summenformel H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 35.05
MDL-Nummer MFCD00066650
InChI-Schlüssel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.O
Specifications
pH 12
Farbe Farblos
Menge 25 L
IUPAC-Name Aminhydrat
Formelmasse 35.05g/mol
Verpackung Kunststoffbehälter
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonia solution 35%
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Hazard Statement
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium hydroxide,Ammonia