Learn More
Ammoniaklösung, 35 %, zertifiziertes AR für die Analyse, d=0.88, Fisher Chemical
Catalog Number p-8015111
50.36 CHF gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21663" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbehälter
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
1336-21-6
H5NO
35.05
MFCD00066650
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Ammoniumhydroxid, Ammoniakwasser, Ammoniak wässrig, Aquammoniak, Ammoniak, Wasser, Haushaltsammoniak, Aammoniumhydroxidlösung, Ammoniak, Monohydrat, Ammoniumhydroxid Nh4OH, ammonium hydroxide nh4 oh
14923
CHEBI:18219
N.O
1336-21-6
H5NO
35.05
MFCD00066650
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Ammoniumhydroxid, Ammoniakwasser, Ammoniak wässrig, Aquammoniak, Ammoniak, Wasser, Haushaltsammoniak, Aammoniumhydroxidlösung, Ammoniak, Monohydrat, Ammoniumhydroxid Nh4OH, ammonium hydroxide nh4 oh
14923
CHEBI:18219
N.O
H5NO, CAS-Nummer-1336-21-6, Aquamoniak, Ammoniumhydroxidlösung, Ammoniumhydroxid Nh4 OH, Ammoniakwasser, Aquamoniak, Ammoniak, Monohydrat, Ammoniumhydroxid, Ammoniak, wässrig, Ammoniak, Ammoniak, aqua, 2,5 l, CHEBI:18219, farblos, 35,05 g/mol, VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
TRUSTED_SUSTAINABILITY
pH 12
Farbe Farblos
Menge 1 l
IUPAC-Name ammonium hydroxide
Formelmasse 35.05 mol
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Physikalische Form Flüssig