Learn More
Ammoniaklösung,2.0 M in Methanol, Honeywell Fluka ™
Artikelnummer. 15694110 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 ml
2 L
4 x 100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
2 Liter
4 Stück
800 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15694110 4 x 100 mL Glasflasche 4 Stück
15674110 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
15604120 800 ml Glasflasche 800 Milliliter
15684110 2 L Glasflasche 2 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15694110 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 3414284X100ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
2.0 M in Methanol
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-41-7 , 67-56-1
Summenformel H3N
Molekulargewicht (g/mol) 17.03
MDL-Nummer MFCD00011418
InChI-Schlüssel QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
PubChem CID 222
ChEBI CHEBI:16134
IUPAC-Name Ammoniak
SMILES N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonia solution
Namenshinweis 2.0 M in methanol
CAS Max. % 96.5940%, 3.4060%
Menge 4 x 100 mL
Strukturformel NH3
UN-Nummer UN1992
Flammpunkt 6°C
Verpackung Glasflasche
Dichte 0.787 g/mL at 25 °C