Learn More
Ammoniaklösung, 0.5 M in Dioxan, Honeywell™
Artikelnummer. 15615440 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 ml
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15615440 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
15625440 800 ml Glasflasche 800 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15615440 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 407666100ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
0.5 M in Dioxan
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-41-7
Summenformel H3N
Molekulargewicht (g/mol) 17.03
MDL-Nummer MFCD00011418
InChI-Schlüssel QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
PubChem CID 222
ChEBI CHEBI:16134
IUPAC-Name Ammoniak
SMILES N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonia solution
Farbe Farblos
Strukturformel NH3
Konzentration 0.5M in dioxane
UN-Nummer UN1165
Dichte 1.023g/mL at 25°C
Menge 100 mL
Flammpunkt 11°C (51.8°F)
Formelmasse 17.03g/mol
Verpackung Glasflasche
Dampfdruck 4.16psi (20°C), 11.73psi (55°C)
Physikalische Form Flüssig