Learn More
Ammonia R2, Dilute - British Pharmacopoeia, Fisherbrand™
Código de producto. 30695017 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Menge:
1000 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge
30695017 1000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30695017 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor BPR 017
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Pharmacopoeia reagents for testing and monographs, produced under a GMP-compliant ISO 9001 quality management system.
    This Pharmacopoeia reagent is manufactured :
  • Using pharmacopoeia reagent quality components
  • Water meeting the relevant pharmacopoeia monograph requirement for Purified Water
  • Supplied with a Certificate of Analysis for Performance Test
  • Some pharmacopoeia standards are also accredited according to ISO 17025 and ISO 17034
Hazard Statement: May be flammable or oxidizing; may cause severe skin burns and serious eye damage or irritation; may cause respiratory irritation, drowsiness or dizziness; may be toxic if swallowed, in contact with skin, or if inhaled; may cause cancer, genetic defects, reproductive toxicity or developmental harm; may be harmful to aquatic life with long-lasting effects; may be corrosive to metals.
Especificaciones
Menge 1000 mL
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.