Learn More
Ammoniak-Verdünner R3-Lösung EU-Arzneibuch, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12907163 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Packungsgröße:
1000 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12907163 1000 ml 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12907163 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. RP 012 1000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Arzneibuchreagenzien sind für den Gebrauch in Arzneibuchtests und Monographien vorgesehen, gemäß einem GMP-konformen ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem und der entsprechenden Arzneibuchspezifikation hergestellt unter Verwendung von Substanzen in Arzneibuch-Reagenzienqualität und Wasser, das die für Reinwasser relevanten Anforderungen laut Arzneibuchmonographie erfüllen. Einige Arzneibuchnormen sind auch konform mit ISO 17025 und ISO Guide 43.
Spezifikation
Verpackung Flasche
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ammoniak, verdünnt R3
Hinweise zur Reinheitsqualität EU Ph Ref: 1004703
Element Ammoniak, verdünnt R3
Menge 1000 ml
Güte Eu. Ph.